Documentos
EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
Sinônimo(s):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 7 mL tubes
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702741000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5702 737.003
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG