Documentos Principais
EP5495501100
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Sinônimo(s):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor Lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495501100
compatibilidade
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Descrição geral
Rotor lid, for rotor FA-24x2, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
Aplicação
CENTRIFUGATION
Características e benefícios
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)