Documentos Principais
EP5424701000
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11-Special
aerosol tight, coated
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
aerosol tight, coated
fabricante/nome comercial
5424701000
Eppendorf® 5424701000
Eppendorf®
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5424 R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)