Documentos Principais
EP5405000174
Eppendorf® Pharma Package Centrifuge 5425 G
refrigerated: no, with rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz, EuroPlug
Características
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5405000174
Componentes
With rotary knobs, without standard rotor, with FA-18x2 rotor kit
Outras notas
This rotor is not compatible with the first generation of centrifuge 5804/5804R up to serial number 10000 and 5810R from before serial number 12000.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)