Documentos Principais
EP022639528
Adapter for Eppendorf® A-8-17 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 8 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiais
POM
Características
holds 1 x 15 mL conical tube
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639528 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor A-8-17
Descrição geral
Adapter, for 1 conical tube 15 mL, for Rotor A-8-17, 8 pcs.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)