Documentos Principais
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
POM
Características
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639226
compatibilidade
Rotor A-4-38
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)