R4268
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
1.25 ×
técnica(s)
electrophoresis: suitable
atividade externa
RNase, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
Descrição geral
Aplicação
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Componentes
Quantidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3