EP0030129326
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 96 wells
colorless plate, 96, semi-skirted, conical bottom colorless wells, semi-skirted, PCR clean, colorless, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless plate
conical bottom colorless wells
esterilidade
non-sterile
Características
PCR clean
skirt
96, semi-skirted
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030129326
tamanho
96 wells
cor
colorless
Características e benefícios
- Individually blistered Certified PCR clean
- Additionally free of bacterial DNA
- For all applications that need ultimate purity or certified absense of bacterial DNA
- Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)