EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, pkg of 120 ea, 10 x 12 strips
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
domed
Características
autoclavable 120 °C
domed
embalagem
pkg of 120 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030124839
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)