BR781290
BRAND® strips of 12 caps
polypropylene, clear, for PCR tubes
Sinônimo(s):
Cap Strips, PCR, PCR Tubes, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 650,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 650,00
Produtos recomendados
Materiais
clear
domed
polypropylene
Características
for PCR tubes
embalagem
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
fabricante/nome comercial
BRAND 781290
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
Características e benefícios
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)