EP0030108531
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 25 mL, PCR clean, cap (snapTec), speed 14,000 x g rpm, pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (snapTec)
conical bottom
polypropylene
descrição
withstand 17,000xg
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
embalagem
pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030108531
Parâmetros
14,000 x g rpm speed
capacidade
25 mL
cor
colorless
adequação
suitable for PCR
suitable for molecular biology
tipo de ligação
Protein low binding
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
- Rated up to 14,000_x_g centrifugation speed
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)