Documentos Principais
EP0030075188
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
Materiais
violet
tamanho
L
esterilidade
sterile
Características
Eppendorf Biopur®
embalagem
pkg of 120 tips (5 racks × 24 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030075188 (EU)
volume × C
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
cor
violet
atividade externa
PCR inhibitors, human and baterial DNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogen, free
Descrição geral
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)