Documentos Principais
WHA68722504
Filtros de seringa Whatman® GD/X
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z277398, syringe filter, syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 150 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 6872-2504
Whatman Article No. 28420502 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrição geral
Filtros de seringa não estéreis com membrana de Polifluoreto de vinilideno (PVDF), adequados para a maioria das aplicações de preparo de amostras em HPLC. Os filtros de seringa Whatman GD/X são filtros para alta viscosidade que incorporam um pré-filtro, permitindo a filtração de materiais viscosos, densos ou difíceis de filtrar com alto teor de sólidos, como em amostras de análises ambientais e alimentares. O pré-filtro contém uma pilha de filtração de vidro borossilicato de alta eficiência que retém partículas finas até 0,7 μm, possibilitando a filtração de amostras difíceis com menos esforço manual. Ele reduz a necessidade de múltiplos filtros de seringa, processando de três a sete vezes mais volume de amostra do que filtros de seringa sem pré-filtros. Os filtros podem ser autoclavados.
Características e benefícios
  • Os Filtros de Seringa Whatman GD/X não estéreis combinam um invólucro de polipropileno, meios de pré-filtragem Whatman GMF 150 e GF/F de alta eficiência e um dos seguintes materiais de membrana:
  • Polietersulfona (PES) para soro, plasma e cultura de tecidos
  • Difluoreto de polivinilideno (PVDF) para HPL
  • Acetato de celulose para soluções biológicas
  • Microfibra de vidro borossilicato
Adequação
Adequado para filtragem de amostras ambientais e de análise de alimentos. Adequado para preparo de amostras com alto teor de particulados.
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa. Produtos não destinados a uso diagnóstico ou revenda.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)