Documentos Principais
EP0030075153
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (0.5-10 mL), L (165 mm), turquoise, pack of 120 ea (5 trays of 24 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
volume:
0.5—10 mL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
turquoise (Tray)
esterilidade
sterile
Características
DNase free
embalagem
pack of 120 ea (5 trays of 24 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030075153
Comprimento
(165 mm)
volume máximo
10 mL
tamanho
(0.5-10 mL)
volume
0.5—10 mL
cor
turquoise
Descrição geral
  • Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur® offer the highest biological purity grade Guaranteed PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free.
  • For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology.
  • Each production lot inspected continuously by independent laboratory.
  • Packed in racks with 24 tips.
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)