Documentos Principais
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
(0.2-20 μL)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
colorless
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
DNase free
individually wrapped
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030010027
Comprimento
(40 mm)
volume máximo
20 μL
volume
(0.2-20 μL)
cor
medium gray Tray
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)