EMU219751
MISSION® esiRNA
targeting mouse SMC3
Selecione um tamanho
R$ 1.513,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.513,00
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CATTTTAAATGGAATAGATAGCATTAACAAAGTGCTAGAACATTTTCGGCGAAAAGGTATAAACCAGCATGTTCAAAATGGCTACCATGGCATCGTAATGAATAACTTTGAGTGTGAACCAGCTTTCTATACTTGTGTGGAAGTCACTGCTGGTAACAGGTTATTTTATCACATTGTTGATTCAGATGAAGTCAGCACGAAAATTTTAATGGAGTTCAATAAAATGAATCTTCCTGGAGAGGTGACTTTCCTGCCTCTTAACAAGTTAGATGTGAGAGATACTGCCTATCCTGAAACTAACGATGCTATTCCTATGA
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... SMC3(13006)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)