EMU071571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rnf146
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGTTCACCCTGTCAGTCTGCCCTGTAAGCATGTTTTCTGTTATCTGTGTGTAAAGGGTGCTTCATGGCTTGGGAAGCGATGTGCTCTTTGTCGACAAGAGATTCCTGAGGATTTTCTTGACAAGCCAACCTTGTTGTCACCAGAAGAACTTAAGGCTGCAAGCAGAGGAAATGGTGAATATGCGTGGTATTATGAAGGAAGGAATGGGTGGTGGCAGTATGATGAGCGCACTAGTCGGGAGCTAGAAGATGCTTTTTCCAAAGGTAAAAAGAACACGGAAATGTTAATTGCTGGATTTCTGTATGTTGCTGATCTTGAAAACATGGTTCAATATAGGAGAAATGAACATGGACGTCGCAGGAAGATTAAGCGAGATATAATAGATATACCAAAGAAGGGAGTAGCTGGACTTAGGCTGGACTGTGACACCA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... RNF146(68031) , Rnf146(68031)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)