EMU069581
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atp6v1g2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCCAACTCAAAACCCTTGTGTCGCATGCGCAGAGCCTTGGGTTCAATCCATAATATCATCCCCCCCACCCACCAAATCGCTTCACATAATAACCTGTTGCTGGAGGGGAGGCTTCTATGTGACAGGATCCAATATTCCCCCCTGAGACTTACAAGTAGCCTGTTCAAACCCGACAAACCCGAATCTCTCTGTTCCATGACACCCACTGGAAGTTTACTAATGAATGCCCACGTCATCCCCACCGGACCCCTCTGTGAAATATATGTCCTGGTGACAGTTATGAAAGCACCCTGACTTCAGAGCAGGGGAACCTCTGTTCCTCTCCCACCCCTGGTCCTTGCTGGTTACACAACTGGGACAACTATTTAACCTGGAAGCCTCAGTGTCCTCATCTTTGTGACTGGAATGACAGCAACAACGCTCAC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... ATP6V1G2(66237) , Atp6v1g2(66237)