Documentos Principais
EMU032901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ptger1
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em10 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCTGGGCCTAACCAAGAGTGCCTGGGAAGCCAGTTCACTGCGTAGTTCCCGGCACAGTGGTTTCAGTCACCTCTGAATGTGCCCAGAAGCTAAGTCAAACCATTCTGGGCTGGGCTCAAGGGCATAGAGTCTCAAACTCAGTGTGCCTAGGGCGCTGCGTCCTGTGGGTCCACAACACTGTCACCGCACAGGGGTGAAAGAGGCTCCACTGGGGACGAGTACAGTTCTAACGATGGTCACGCGATGGCCCAGATACATGGGATGCTCGAAACACCAGAGGTGGGACTCCCCAGGCCAACAGCTTGAAGAGCATGCGCACAGCGCCGCAACCTTAGTTCTAAGATTCGGGCTCTCCGTAAATAGAGCAGGGTTTAGGATTCACTTCCCATCTCTGTCACCACCCCAATAGACTCTTGCAAGCGTCTATCCCAAACTATCCCAAGAATCTCAACACCTTCTACCCACACGGGCTTAAAA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hui-Hua Chang et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 309(10), C639-C649 (2015-08-28)
Obesity, a known risk factor for pancreatic cancer, is associated with inflammation and insulin resistance. Proinflammatory prostaglandin E2 (PGE2) and elevated insulin-like growth factor type 1 (IGF-1), related to insulin resistance, are shown to play critical roles in pancreatic cancer