EMU030031
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddit3
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAATAACAGCCGGAACCTGAGGAGAGAGTGTTCCAGAAGGAAGTGCATCTTCATACACCACCACACCTGAAAGCAGAACCTGGTCCACGTGCAGTCATGGCAGCTGAGTCCCTGCCTTTCACCTTGGAGACGGTGTCCAGCTGGGAGCTGGAAGCCTGGTATGAGGATCTGCAGGAGGTCCTGTCCTCAGATGAAAATGGGGGCACCTATATCTCATCCCCAGGAAACGAAGAGGAAGAATCAAAAACCTTCACTACTCTTGACCCTGCGTCCCTAGCTTGGCTGACAGAGGAGCCAGGGCCAACAGAGGTCACACGCACATCCCAAAGCCCTCGCTCTCCAGATTCCAGTCAGAGTTCTATGGCCCAGGAGGAAGAGGAGGAAGAGCAAGGAAGAACTAGGAAACGGAAACAGAGTGGTCAGTGCCCAGCCCGGCCTGGGAAGCAACGCATGAAGGAGAAGGAGCAG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... DDIT3(13198) , Ddit3(13198)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)