EMNC002231
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppm1h
About This Item
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAGGTACGAGGTGACCGAATAAAGCTATAAACATACTGTTCAGTTGTCGTGTGCTGAAGATGGAGAACCTGGGTCCTCCATCTCTCCTCTCTCTCATTAGATGAGTATCTTGTGCGTGTTTAGGGGGTCCTGCCGTTACTTCTTCATTCCTGATTCGCCTCTAATTTTCTTTGTTTCTTTGGAAACCCCAGGAGGCGCCTACTAAGGATCAATTGTAAGAATATGTATATGGTGATCTGGGTTTCCAAAAATTACCCTATATATAGTGAACTGAGAAGAATCTGCCTGGAGATTGGTTTTCGAACCACG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... PPM1H(319468)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)