Documentos Principais
EHU904521
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST6GAL2
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.513,00
50 μG
R$ 2.699,00
R$ 1.513,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.513,00
50 μG
R$ 2.699,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.513,00
Check Cart for Availability
Formulário
lyophilized
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCATGATGCGGTTTTGAGATTTAACTCTGCTCCTACACGTGGTTATGAGAAAGATGTTGGGAATAAAACCACCATACGCATCATTAATTCGCAGATTCTGACCAACCCCAGCCATCACTTCATTGACAGTTCACTGTATAAAGACGTCATTTTGGTGGCCTGGGACCCTGCCCCATATTCCGCAAATCTTAACCTGTGGTACAAAAAACCGGATTACAACCTGTTCACTCCATATATTCAGCATCGTCAGAGAAACCCAAATCAGCCATTTTACATTCTTCATCCTAAATTTATATGGCAGCTCTGGGATATTATCC
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ST6GAL2(84620)
Categorias relacionadas
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)