Documentos Principais
EHU149351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CNTNAP4
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCATTTCTATCAGCGGCAAAGTGGTAGATCTGATTTCAGTTCAGCAGGGGTCCCTTGGGAACTTCAGTGACCTTCAGATAGACTCATGTGGCATCTCAGACAGGTGTTTGCCCAACTATTGTGAACACGGTGGGGAGTGTTCCCAGTCCTGGAGCACCTTTCATTGTAACTGTACCAACACTGGTTACAGAGGAGCTACTTGCCATAACTCTATCTATGAGCAGTCATGTGAAGCCTATAAGCACAGAGGAAATACTTCAGGGTTTTACTATATAGATTCAGATGGAAGTGGTCCCCTGGAACCATTTCTTCTATATTGCAATATGACCGAAACTGCATGGACCATCATACAGCACAACGGCTCTGACTTAACAAGAGTCAGAAATACTAATCCAGAGAACCCATATGCTGG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wenlong Zhang et al.
Theranostics, 10(7), 3000-3021 (2020-03-21)
Rationale: Contactin-associated protein-like 4 (CNTNAP4) belongs to the neurexin superfamily and has critical functions in neurological development and synaptic function. Loss of CNTNAP4 in interneurons has been linked to autism, schizophrenia, and epilepsy. CNTNAP4 is also highly enriched in dopaminergic