Documentos Principais
EHU119271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HACE1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCAAGAAATGGGCAGAAGAAATGTATGAGTAAATTATTAGAATATAGCGCTGATGTCAACATTTGTAATAATGAAGGCCTTACAGCAATACATTGGCTGGCTGTGAATGGGCGGACAGAACTACTCCATGACCTTGTGCAGCATGTCAGTGATGTTGATGTTGAGGATGCCATGGGGCAGACAGCACTGCATGTTGCCTGCCAGAACGGTCACAAGACGACAGTGCAGTGCTTGCTAGACAGTGGTGCTGATATTAACAGGCCAAATGTATCAGGAGCAACTCCATTGTACTTTGCTTGCAGTCATGGTCAGAGAGATACAGCACAGATCCTACTATTACGAGGAGCCAAATATCTGCCAGATAAAAATGGAGTAACTCCTCTGGATTTATGTGTACAGGGTGGATATGGAGAGACTTGTGAAGTATTAATTCAATATCACCCGAGGCTTTTTCAGACTATTATTCAAATGACACAGAATGAAGACCTCCGAGAAAACATGTTACGGCAAGTTCTGGAGC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vivek Reddy Palicharla et al.
FEBS letters, 595(4), 491-506 (2021-01-10)
HECT-E3 ligases play an essential role in catalyzing the transfer of ubiquitin to protein substrates. The noncatalytic roles of HECT-E3 ligases in cells are unknown. Here, we report that a HECT-E3 ligase, HACE1, functions as an adaptor independent of its