EHU100741
MISSION® esiRNA
targeting human RUSC2
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAGGCTTCCACACAGCTAGGCCCATCCACCAAGGTCCTGCATGGCCTCTACAACAAAGTCAGCCAATTCCCAGAGCTCACCAGTCATACCATGCGCTTCAACGCCTTCATCCTCGGCCTGCTCAACATCCGGTCCCTGGAGTTCTGGTTTAATCACCTCTATAACCACGAAGACATCATCCAGACCCACTACCAGCCCTGGGGCTTCCTGAGTGCAGCTCATACCGTGTGT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RUSC2(9853) , RUSC2(9853)
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | EHU100821 | EHU117381 | EHU068081 |
---|---|---|---|
product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
Gene Information human ... RUSC2(9853), RUSC2(9853) | Gene Information human ... KIAA0753(9851), KIAA0753(9851) | Gene Information human ... PPP1R26(9858), KIAA0649(9858) | Gene Information human ... SLIT2(9353), SLIT2(9353) |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)