Documentos Principais
EHU052711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HMOX2
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em06 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em06 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGAAGGGACCCAGTTCTACCTGTTTGAGAATGTGGACAATGCCCAGCAGTTCAAGCAGCTCTACCGGGCCAGGATGAACGCCCTGGACCTGAACATGAAGACCAAAGAGAGGATCGTGGAGGAGGCCAACAAGGCTTTTGAGTATAACATGCAGATATTCAATGAACTGGACCAGGCCGGCTCCACACTGGCCAGAGAGACCTTGGAGGATGGGTTCCCTGTACACGATGGGAAAGGAGACATGCGTAAATGCCCTTTCTACGCTGCTGAACAAGACAAAGGTGCCCTGGAGGGCAGCAGCTGTCCCTTCCGAACAGCTATGGCTGTGCTGAGGAAGCCCAGCCTCCAGTTCATCCTGGCCGCTGGTGTGGCCCTAGCTGCTGGACTCTTGGCCTGGTACT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Faiz Ur Rahman et al.
Antioxidants & redox signaling, 30(4), 560-576 (2018-03-01)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) increases intracellular Ca2+ concentrations, resulting in insulin secretion from pancreatic β-cells through the sequential production of Ca2+ mobilizing messengers nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) and cyclic ADP-ribose (cADPR). We previously found that NAADP activates the neuronal