Documentos Principais
E5766
Sigma-Aldrich
(±)−14,15-Epoxyeicosa-(5Z,8Z,11Z)-trienoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Sinônimo(s):
(±)14,15-EpETrE, (±)−14,15-EET
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O3
Peso molecular:
320.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98%
concentração
~100 μg/mL in ethanol
tipo de lipídio
unsaturated FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10-
chave InChI
JBSCUHKPLGKXKH-ILYOTBPNSA-N
Embalagem
Packaged under argon
Atenção
Unstable to oxygen and direct sunlight, therefore extreme care must be taken in handling this product. All glassware and stainless steel syringe needles to be used in the transfer of the solution should be pre-rinsed with absolute ethanol and air dried. Transfer and removal of samples should be carried out under an inert atmosphere, keeping the bulk at 0°C or below whenever possible.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)