Documentos Principais
E5626
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Sinônimo(s):
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Fórmula linear:
Eu2O3
Número CAS:
Peso molecular:
351.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
densidade
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
chave InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2