Key Documents
E5376
Supelco
Etiocholan-17β-ol-3-one
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-5β-androstan-3-one, 17β-Hydroxyetiocholan-3-one, 5β-Androstan-17β-ol-3-one, 5β-Dihydrotestosterone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
290.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cadeia de caracteres SMILES
CC12CCC3C(CCC4CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges