E4906
Enterokinase from bovine intestine
BioUltra, recombinant, expressed in E. coli, ≥20 units/mg protein, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Enteropeptidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
solution
atividade específica
≥20 units/mg protein
peso molecular
150 kDa
embalagem
vial of ~0.2 unit
concentração
≥0.1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Adjust the concentration of the fusion protein to 1.5 mg/ml and a pH between 7.0-8.0 with 500 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2.0 mM CaCl2, and 1% Tween® 20
Add enterokinase to fusion protein solution at a ratio of ~ 0.02 units per 1 mg fusion protein and mix
Incubate reaction mixture at ~25 °C for 16 hours
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1