Documentos Principais
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
Sinônimo(s):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1209237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
396 °F
Lim. expl.
10.4 %
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup