Documentos Principais
E0779
Sigma-Aldrich
pBICEP-CMV-1 Expression Vector
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-FLAG fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-1-lacZ Control Vector.
Outras notas
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)