DNB600
GenElute™ Plasma/Serum Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
- Isolate all sizes of circulating DNA from plasma and serum samples
- Isolate viral and bacterial DNA
- Versatile plasma and serum input volumes (1 mL – 4 mL)
- Concentrate circulating DNA into a flexible elution volume ranging from (50 μL - 100 μL)
- Isolate inhibitor-free cell-free circulating DNA
- Purify high-quality DNA in 40-45 minutes
- Compatible with Streck Cell-Free DNA BCT Tubes
Aplicação
- PCR
- qPCR
- Southern Blot
- Methylation-sensitive PCR
- CpG array
- Restriction enzyme digestions
- Viral Detection
- Bacterial Detection
- Microarray
- NGS
Definição da unidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)