Documentos Principais
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O4S · C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
407.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)