D9538
N,N′-(1,2-Dihydroxyethylene)bis-acrylamide
suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
DHEBA, N,N′-Bisacryloyl-1,2-dihydroxy-1,2-ethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
electrophoresis: suitable
condutividade
<60 μmho (2% solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
chave InChI
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?