Documentos Principais
D9508
Sigma-Aldrich
1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol
Sinônimo(s):
1,3-Di-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1,3-Dilinolein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H68O5
Peso molecular:
616.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
chave InChI
LYPGMYIQHDZFFD-MAZCIEHSSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jacinta L Watkins et al.
The Plant cell, 31(12), 3092-3112 (2019-10-03)
Xanthophylls are a class of carotenoids that are important micronutrients for humans. They are often found esterified with fatty acids in fruits, vegetables, and certain grains, including bread wheat (Triticum aestivum). Esterification promotes the sequestration and accumulation of carotenoids, thereby