Key Documents
D9131
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-methionine cyclohexylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O4S2 · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
481.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.CSCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4S2.C6H13N/c1-19(2)15-8-4-7-13-12(15)6-5-9-16(13)25(22,23)18-14(17(20)21)10-11-24-3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-9,14,18H,10-11H2,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2
chave InChI
JVYRCTROPFAGGR-UHFFFAOYSA-N