Documentos Principais
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, 97.5-100.5%
Sinônimo(s):
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22N2O8 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
364.35
Beilstein:
3222748
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
ACS reagent
Ensaio
97.5-100.5%
resíduo de ignição
≤0.2%
pf
213-216 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
chave InChI
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Informações legais
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)