Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 714,00 |
25 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.873,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Azometina-H, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
O sal monossódico de azometina-H hidratado é um agente complexante usado para determinar a concentração de boro nas soluções aquosas pelo método colorimétrico.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade p.a. | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| functional group imine, sulfonic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azometina-H
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?