Documentos Principais
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
Sinônimo(s):
1,3-Dipentadecanoylglycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H64O5
Número CAS:
Peso molecular:
540.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
Qualidade
May contain a small amount of 1,2-isomer
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)