Documentos
D7938
Sigma-Aldrich
DBO-83
solid
Sinônimo(s):
3-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClN4 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
297.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
forma
solid
solubilidade
H2O: 38 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
chave InChI
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)