D6821
Donepezil hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, acetylcholinesterase inhibitor
Sinônimo(s):
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
About This Item
Produtos recomendados
product name
Donepezil hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
chave InChI
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3