Documentos
D6777
Sigma-Aldrich
1,3:4,6-Di-O-benzylidene-D-mannitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
358.39
Beilstein:
1627753
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1COC(O[C@H]1[C@@H]2OC(OC[C@H]2O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H22O6/c21-15-11-23-19(13-7-3-1-4-8-13)25-17(15)18-16(22)12-24-20(26-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1
chave InChI
NVEGGHPETXMRSV-NIJYPJQDSA-N
Aplicação
Stable blocked sugar for chiral synthesis and asymmetric reduction.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Scherbert, T.
Tetrahedron Letters, 39, 2211-2211 (1983)
Baggett, N., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1123-1123 (1977)