D6254
N,N′-Dimethylurea
~98%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethylurea
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98%
pb
268-270 °C (lit.)
pf
101-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
chave InChI
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup