D3939
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride
peroxidase substrate, liquid, suitable for Immunohistology
Sinônimo(s):
DAB liquid substrate system
About This Item
Produtos recomendados
product name
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride, for Immunohistology
Nível de qualidade
forma
liquid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
chave InChI
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the detection of hydrogen peroxide in rice leaves
- as a substrate for rabbit peroxidase in immunohistochemistry of mice brain sections
- in immunocytochemistry of muscle-derived stem cells (MDSCs)
Atenção
Quantidade
Somente componentes do kit
- 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system, solution B, for immuno-histochemistry 100 mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Conteúdo relacionado
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.