D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Sinônimo(s):
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
Selecione um tamanho
R$ 5.036,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.036,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Sf9 cells
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
≥1,500 units/μg protein
≥1500 units/μg protein
peso molecular
89.1 kDa
doença(s) relevante(s)
diabetes; cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)