Documentos Principais
D3031
Sigma-Aldrich
Diethyl disulfide
Sinônimo(s):
Ethyl disulfide
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2S2
Número CAS:
Peso molecular:
122.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
pb
151-153 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Dong-Qing Ye et al.
Food chemistry, 202, 236-246 (2016-02-28)
The evolution of volatile sulfur compounds (VSCs) in Cabernet Sauvignon wines from seven regions of China during maturation in oak barrels was investigated. The barrels were made of different wood grains (fine and medium) and toasting levels (light and medium).