Documentos Principais
D1551
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Fórmula linear:
(NH2CH2CH2)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
103.17
Beilstein:
605314
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
temperatura de autoignição
676 °F
Lim. expl.
6.7 %
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
199-209 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
chave InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fabrizio Carta et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(15), 5511-5522 (2010-07-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, phenols, and coumarins. Polyamines such as spermine, spermidine, and many synthetic congeners are described to constitute a novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the different CA isozymes with efficiency