Documentos Principais
CLS70165102
Corning® Soda Lime Silica glass petri dish
dish diam. 100 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
glass cell culture dish
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 955,00
R$ 955,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 955,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 955,00
Check Cart for Availability
Materiais
round
soda-lime glass dishes with lids
esterilidade
non-sterile
Características
lid
reusable
embalagem
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 70165-102
diâmetro da placa
100 mm × 20 mm
Descrição geral
The thermal expansion of Soda Lime Glass is 93.5 x 10-7 cm/cm/°C. The normal service temperature is 110°C and the extreme service temperature is 460°C. These dishes are not designed for rapid thermal shock. The Corning® brand Petri Dishes should be viewed as a low cost alternative to Pyrex® brand Petri Dishes (Catalog CLS3160) which are made from low expansion (32.5 x 10-7 cm/cm/°C) borosilicate glass.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3