Documentos Principais
CLS6798610D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.335,00
R$ 4.335,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.335,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103803
NACRES:
NB.73
R$ 4.335,00
Check Cart for Availability
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6798-610D
disponibilidade
not available in USA, Canada and EU
Parâmetros
60-1150 rpm speed
placa C × L
10 in. × 10 in.
Descrição geral
  • Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
For use in Asia, Africa, and Australia.
Outras notas
individual units are not routinely calibrated, rpm speeds are approximate only
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)